Få mere at vide
4-Phenylbutanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenylbutanal |
| CAS | 18328-11-5 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Phenylbutyraldehyde, gamma-Phenylbutyraldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,9H,4-5,8H2 |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)CCCC=O |
| IUPAC navn | 4-phenylbutanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.0888 |