Få mere at vide
4-Phenylazophenol, TRC
Artikelnummer. 30428002
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30428002 100 g
1 options
Artikelnummer. 30428002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP319640100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylazophenol
CAS 1689-82-3
Molekylær formel C12H10N2O
Mængde 100 g
Synonym 4-(Phenyldiazenyl)phenol, 4-Hydroxyazobenzene, Brasilazina Oil Yellow O, C.I. 11800, NSC 3177, Pirocard Green 491, Solvent Yellow 7, p-(Phenylazo)phenol, p-Hydroxyazobenzene, C.I. Solvent Yellow 7, 4-(Phenylazo)phenol
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
SMIL Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC navn 4-[(E)-phenyldiazenyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0793