Få mere at vide
4-Phenylazophenol, 97%
Artikelnummer. 10722602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722602 25 g Glasflaske 25g
10589803 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722602 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417360250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1689-82-3
Molekylær formel C12H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 198.23
MDL nummer MFCD00002330
InChI nøgle JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 11800, 4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
PubChem CID 5354198
IUPAC navn 4-(phenylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylazophenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Beilstein 16, 96
Farve Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 198.22
Procent renhed ≥96.0%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenylazophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.