Få mere at vide
4-Phenylazodiphophenolin, 96%
Artikelnummer. 11438537
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438537 100 g 100g
11418537 5 g 5g
11428537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18612.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-75-7
Molekylær formel C18H15N3
Molekylvægt (g/mol) 273.34
MDL nummer MFCD00003023
InChI nøgle VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
PubChem CID 7575
IUPAC navn N-phenyl-4-phenyldiazenylanilin
SMIL N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylazodiphenylamine
Smeltepunkt 80 °C til 86 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 273.34
Procent renhed 97%