Få mere at vide
4-(Phenylazo)diphenylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15374978 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15374978 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15374978 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212011000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Phenylazo)diphenylamine
CAS 101-75-7
Smeltepunkt 84.0°C to 91.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C18H15N3
Lineær formel C6H5N=NC6H4NHC6H5
MDL nummer MFCD00003023
Mængde 100 g
Beilstein 16,314
Synonym 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
InChI nøgle VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
SMIL N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
IUPAC navn N-phenyl-4-phenyldiazenylaniline
Molekylvægt (g/mol) 273.34
PubChem CID 7575
Formel vægt 273.33
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Phenylazo)diphenylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.