Få mere at vide
4-(Phenylazo)diphenylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10462021 25 g Glasflaske 25g
12739043 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212010250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-75-7
Molekylær formel C18H15N3
Molekylvægt (g/mol) 273.34
MDL nummer MFCD00003023
InChI nøgle VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
PubChem CID 7575
IUPAC navn N-phenyl-4-phenyldiazenylanilin
SMIL N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Phenylazo)diphenylamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84,0 °C til 91,0 °C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5N=NC6H4NHC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 16, 314
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og ether
Formel vægt 273.33
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Phenylazo)diphenylamine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.