Få mere at vide
4-[(Phenylamino)methylene]-2-pentenedioic Acid 5-Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(Phenylamino)methylene]-2-pentenedioic Acid 5-Methyl Ester |
| CAS | 64972-00-5 |
| Molekylær formel | C13H13NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO4/c1-18-13(17)10(7-8-12(15)16)9-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3,(H,15,16)/b8-7+,10-9+ |
| SMIL | COC(=O)\C(=C\Nc1ccccc1)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (2E,4E)-5-anilino-4-methoxycarbonylpenta-2,4-dienoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.25 |
| Formel vægt | 247.0845 |