Få mere at vide
4-(Phenylamino]-1-benzyl-4-piperidinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid methyl ester |
| CAS | 61085-60-7 |
| Molekylær formel | C20 H24 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Piperidinecarboxylic acid','4-(phenylamino)-1-(phenylmethyl)-','methyl ester, 1-Benzyl-4-phenylaminopiperidine-4-carboxylic acid methyl ester, Methyl 1-benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate, Methyl 4-phenylamino-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarboxylate, Methyl 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-24-19(23)20(21-18-10-6-3-7-11-18)12-14-22(15-13-20)16-17-8-4-2-5-9-17/h2-11,21H,12-16H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3 |
| IUPAC navn | methyl 4-anilino-1-benzylpiperidine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.4168 |
| Formel vægt | 324.1838 |