missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30423141
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423141 500 mg
30418183 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP307480500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 968-86-5
Molekylær formel C19 H21 N3
Molekylvægt (g/mol) 291.39
Synonym 4-Piperidinecarbonitrile, 4-(phenylamino)-1-(phenylmethyl)-, Isonipecotonitrile, 4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI), 4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarbonitrile, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carbonitrile, 1-Benzyl-4-cyano-4-anilinopiperidine, 1-Benzyl-4-phenylamino-4-cyanopiperidine, 4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinenitrile, 4-Anilino-4-cyano-1-benzylpiperidine, NSC 73005, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carbonitrile, Remifentanil Hydrochloride Imp. H (EP)
IUPAC navn 4-anilino-1-benzylpiperidine-4-carbonitrile
SMIL N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarbonitrile
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3/c20-16-19(21-18-9-5-2-6-10-18)11-13-22(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,21H,11-15H2
Formel vægt 291.1735
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.