missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Phenyl-d5)-3-buten-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Phenyl-d5)-3-buten-2-one |
| CAS | 56187-93-0 |
| Molekylær formel | C10 2H5 H5 O |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C\C(=O)C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (E)-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)but-3-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.22 |
| Formel vægt | 151.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?