Få mere at vide
4-Phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10149602
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10149602 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10644603 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10215334 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10149602 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02660CB
Kemiske identifikatorer
CAS 208108-76-3
Molekylær formel C12H7F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 272.241
InChI nøgle GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid
PubChem CID 2783372
IUPAC navn 4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 272.25
Procent renhed 95%