Få mere at vide
4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-3-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10832051
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10832051 5 g 5g
10343153 250 mg 250mg
10231043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10832051 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03133DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 256427-77-7
Molekylær formel C11H8F3NS
Molekylvægt (g/mol) 243.247
MDL nummer MFCD01934528
InChI nøgle KBIPYEXWOYDDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophen-3-amine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thien-3-ylamine, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, maybridge3_006438, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-3-thienylamine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-amine
PubChem CID 2782905
IUPAC navn 4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC=C2N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 243.25
Procent renhed 97%