Få mere at vide
4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione |
| CAS | 38183-12-9 |
| Molekylær formel | C17H10O4 |
| MDL nummer | MFCD01860207 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=C1C2(OC(C3=C2C=CC=C3)=O)OC=C1C4=CC=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.26 |
| Procent renhed | 98% |