missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Phenyl-3-furoxancarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenyl-3-furoxancarbonitrile |
| CAS | 125520-62-9 |
| Molekylær formel | C9 H5 N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5N3O2/c10-6-8-9(11-14-12(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMIL | [O-][n+]1onc(c2ccccc2)c1C#N |
| IUPAC navn | 2-oxido-4-phenyl-1,2,5-oxadiazol-2-ium-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.15 |
| Formel vægt | 187.0382 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?