Få mere at vide
4-Phenyl-3-butyn-2-ol, 97%
Artikelnummer. 15410278
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410278 5 g 5g
15420278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53450.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5876-76-6 | C10H10O | 146.189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5876-76-6
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.189
MDL nummer MFCD00046651
InChI nøgle JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-3-butyn-2-ol, 4-phenyl-3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-phenyl-1-butyne
PubChem CID 582962
IUPAC navn 4-phenylbut-3-yn-2-ol
SMIL CC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Tæthed 1.005
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5667
Mængde 5 g
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Phenyl-3-butyn-2-ol