Få mere at vide
4-Phenyl-3-buten-2-on, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10510184
Brand: Thermo Scientific Acros 385592500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-57-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-57-6
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00008779
InChI nøgle BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Synonym benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
IUPAC navn (E)-4-phenylbut-3-en-2-on
SMIL CC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-3-buten-2-one
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38.5°C
Farve Gul
Kogepunkt 261°C
Flammepunkt 116°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCOCH3
Mængde 250 g
Merck Index 15, 1140
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.3g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in petroleum ether,freely soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98+%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-3-buten-2-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .