Få mere at vide
4-Phenyl-3-buten-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenyl-3-buten-2-ol |
| CAS | 17488-65-2 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-1-buten-3-ol, 1-Styrylethanol, 3-Hydroxy-1-phenyl-1-butene, α-Methyl-3-phenylallyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-9,11H,1H3 |
| SMIL | OC(C)/C=C/C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 4-phenylbut-3-en-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.09 |