Få mere at vide
4-Phenyl-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenyl-2-pyrrolidinone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c12-10-6-9(7-11-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12) |
| Formel vægt | 161.0841 |
| Procent renhed | >95% |