Få mere at vide
4-Phenyl-2-butanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenyl-2-butanone |
| CAS | 2550-26-7 |
| Molekylær formel | C10 H12 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Phenyl-2-butanone, 1-Phenyl-3-butanone, 2-Phenylethyl methyl ketone, Benzylacetone, Methyl 2-phenylethyl ketone, Methyl phenethyl ketone, NSC 44829, NSC 813, Phenethyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-phenylbutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.202 |
| Formel vægt | 148.0888 |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?