Få mere at vide
4-Phenyl-2-butanon, 98%
Artikelnummer. 11439817
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439817 250 g 250g
11429817 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22777.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2550-26-7 | C10H12O | 148,205 g/mol
4-Phenyl-2-butanon bruges som lokkemiddel til melonfluer og som lugtstof til sæbe. Det bruges også til fremstilling af 4-oxocyclohexancarbaldehyd-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Phenyl-2-butanon bruges som lokkemiddel til melonfluer og som lugtstof til sæbe. Det bruges også til fremstilling af 4-oxocyclohexancarbaldehyd-derivater.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-26-7
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00008790
InChI nøgle AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
PubChem CID 17355
IUPAC navn 4-phenylbutan-2-on
SMIL CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-2-butanone
Tæthed 0.988
Kogepunkt 235 °C til 237 °C
Flammepunkt 105 °C (221 °F)
Brydningsindeks 1.5122
Mængde 250 g
Beilstein 1907123
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 148.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-2-butanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-phenyl-2-butanone