Få mere at vide
(+/-)-4-phenyl-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436730
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436730 25 g 25g
11426730 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05970.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2344-70-9 | C10H14O | 150.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2344-70-9
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00044349
InChI nøgle GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-2-butanol, 1-phenyl-3-butanol, 2-hydroxy-4-phenylbutane, methyl phenethyl carbinol, methylphenethylcarbinol, 2-butanol, 4-phenyl, alpha-methylbenzenepropanol, phenylethyl methyl carbinol, methyl-2-phenylethylcarbinol
PubChem CID 61302
IUPAC navn 4-phenylbutan-2-ol
SMIL CC(CCC1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-4-Phenyl-2-butanol
Tæthed 0.98
Kogepunkt 239°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 25 g
Beilstein 1908294
Formel vægt 150.22
Procent renhed 98%