Få mere at vide
4-Phenyl-2-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10072240 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10072240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183400250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2344-70-9 | C10H14O | 150.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-2-butanol
Navn note 99+%
CAS 2344-70-9
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 132.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H14O
Lineær formel C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.5157 to 1.5177
MDL nummer MFCD00044349
Mængde 25 g
Beilstein 06,522
Specifik vægtfylde 0.98
Synonym 4-phenyl-2-butanol, 1-phenyl-3-butanol, 2-hydroxy-4-phenylbutane, methyl phenethyl carbinol, methylphenethylcarbinol, 2-butanol, 4-phenyl, alpha-methylbenzenepropanol, phenylethyl methyl carbinol, methyl-2-phenylethylcarbinol
InChI nøgle GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CCC1=CC=CC=C1)O
IUPAC navn 4-phenylbutan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 150.22
PubChem CID 61302
Formel vægt 150.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske