missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-phenyl-2,3-dihydroquinazolin-2-one, TRC

Artikelnummer. 30417596
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417596 100 mg
30410245 50 mg
30415192 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP322943100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23441-75-0
Molekylær formel C14H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 222.25
Synonym 4-Phenylquinazolin-2(1H)-One
IUPAC navn 4-phenylquinazolin-2(1H)-one
SMIL O=C1N=C(C2=C(N1)C=CC=C2)C3=CC=CC=C3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-phenyl-2,3-dihydroquinazolin-2-one
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-15-12-9-5-4-8-11(12)13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17)
Formel vægt 22.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.