Få mere at vide
4-phenyl-2,3-dihydroquinazolin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-phenyl-2,3-dihydroquinazolin-2-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-15-12-9-5-4-8-11(12)13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17) |
| Formel vægt | 22.08 |