Få mere at vide
4-Phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458187 5 g 5g
15448187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51731.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14384-67-9
Molekylær formel C14H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 238.308
MDL nummer MFCD09058229
InChI nøgle ZRIPTGIQAZVFDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole, 2-4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl pyridine
PubChem CID 16832293
IUPAC navn 4-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)C3=CC=CC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Mængde 5 g
Formel vægt 238.31
Procent renhed 97%