missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(Phenyl-13C6)-amino]-1-benzyl-4-piperidinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(Phenyl-13C6)-amino]-1-benzyl-4-piperidinecarboxamide |
| CAS | 1189657-80-4 |
| Molekylær formel | C1313C6H23N3O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Benzyl-4-[(phenyl-13C6)-amino]piperidine-4-carboxamide, 4-(Anilino-13C6)-1-benzyl-4-piperidinecarboxamide, NSC 73749-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O/c20-18(23)19(21-17-9-5-2-6-10-17)11-13-22(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,21H,11-15H2,(H2,20,23)/i2+1,5+1,6+1,9+1,10+1,17+1 |
| SMIL | NC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)N[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]3 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-4-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienylamino)piperidine-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.36 |
| Formel vægt | 315.2042 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?