Få mere at vide
4-Phenyl-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-on, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenyl-1-piperidin-4-yl-1, 3-dihydro-2H-imidazol-2-one |
| CAS | 205058-28-2 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C14H17N3O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-phenyl-1-4-piperidinyl-4-imidazolin-2-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2h-imidazol-2-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-1h-imidazol-2 3h-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-3h-imidazol-2-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-2,3-dihydro-1h-imidazol-2-one, 4-phenyl-1-4-piperidyl-4-imidazolin-2-one, acmc-1chii, 4-phenyl-piperidin-4-yl-1h-imidazol-2 3h-one, 1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-4-phenyl-2 2h-imidazolone, 2h-imidazol-2-one, 1,3-dihydro-4-phenyl-1-4-piperidinyl |
| InChI nøgle | OPCVKWIYGHICKG-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1CNCCC1N2C=C(NC2=O)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | 5-phenyl-3-piperidin-4-yl-lH-imidazol-2-on |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.31 |
| Vis mere |