Få mere at vide
4-Phenyl-1-cyclohexene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenyl-1-cyclohexene |
| CAS | 4994-16-5 |
| Molekylær formel | C12 H14 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzene','3-cyclohexen-1-yl- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 3-Cyclohexen-1-ylbenzene (ACI), 4-Phenyl-1-cyclohexene, 4-Phenylcyclohexene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2 |
| SMIL | C1CC(CC=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | cyclohex-3-en-1-ylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vægt | 158.1096 |