Få mere at vide
4-Phenyl-1-butyn, 98%
Artikelnummer. 11397806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397806 25 g 25g
11387806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12946.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16520-62-0 | C10H10 | 130,19 g/mol
4-Phenyl-1-butyn bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Phenyl-1-butyn bruges som mellemprodukt i kemisk forskning.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16520-62-0
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00041667
InChI nøgle QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
PubChem CID 123360
IUPAC navn but-3-ynylbenzen
SMIL C#CCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1-butyne
Tæthed 0.926
Kogepunkt 189 °C til 190 °C
Lineær formel C6H5(CH2)2C≡CH
Brydningsindeks 1.521
Mængde 25 g
Beilstein 1362221
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 130.19
Procent renhed 98%