Få mere at vide
4-Phenyl-1-butyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15209305 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15209305 5 g 5g
15161329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15209305 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449770050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16520-62-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16520-62-0
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 130.19
InChI nøgle QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
PubChem CID 123360
IUPAC navn but-3-ynylbenzen
SMIL C#CCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1-butyne
Tæthed 0.9260g/mL
Kogepunkt 190,0 °C
Flammepunkt 66 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.926
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 130.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-1-butyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.