Få mere at vide
4-Phenyl-1-butanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051289
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051289 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051289 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0536.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Phenyl-1-butanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1-butanol
CAS 3360-41-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Phenyl-1-butanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Phenyl-1-butanol, Benzenebutanol, 1-Butanol, 4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Hydroxybutyl)phenyl acetate, 4-Phenyl-1-butanol, 4-Phenyl-1-butyl alcohol, 4-Phenylbutanol, 4-Phenylbutyl alcohol, NSC 71383, Phenbutanol, Phenylbutyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
SMIL OCCCCc1ccccc1
IUPAC navn 4-phenylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 150.1045 g/mol