Få mere at vide
4-phenyl-1,3-dioxolan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-phenyl-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 4427-92-3 |
| Molekylær formel | C9H8O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-9-11-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2 |
| SMIL | O=C1OCC(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-phenyl-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.15 |
| Formel vægt | 164.0473 |