Få mere at vide
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611483
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10611483 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10160192 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10420954 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10611483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 78875-63-5
Molekylær formel C9H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 206.219
MDL nummer MFCD00052216
InChI nøgle DQZLGXDVESJWKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl, 4-phenyl-5-thiadiazolecarboxylic acid, 5-carboxy-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-phenyl 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, 4-phenyl, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2737167
IUPAC navn 4-phenylthiadiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(SN=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.22
Procent renhed 97%