Få mere at vide
4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30985135
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30985135 1 g 1g
30985029 5 g 5g
30975966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30985135 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD131691g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
CAS 43064-12-6
Molekylær formel C11H14ClN
MDL nummer MFCD00012752
Mængde 1 g
SMIL [H]Cl.C1(C2=CC=CC=C2)=CCNCC1
Molekylvægt (g/mol) 195.69
Procent renhed 98%