Få mere at vide
4-Phenoxypiperidine, 98%
Artikelnummer. 11479750
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479750 250 mg 250mg
11489750 1 g 1g
15417907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50984.MD
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 3202-33-3 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3202-33-3
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.25
MDL nummer MFCD04114971
InChI nøgle KBYPITRKIJKGMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 4-phenoxy, unii-aof4m4l61z, 4-phenoxy-piperidine, aof4m4l61z, piperidine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 4-phenoxy piperidine, acmc-209hq3
PubChem CID 18878
IUPAC navn 4-phenoxypiperidin
SMIL C1CC(CCN1)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxypiperidine
Kogepunkt 107°C to 108°C (0.1 mmHg)
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.25
Procent renhed 99%