Få mere at vide
(4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Phenoxyphenyl)boronic acid |
| CAS | 51067-38-0 |
| Molekylær formel | C12H11BO3 |
| MDL nummer | MFCD00093312 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.02 |
| Procent renhed | 98% |