Få mere at vide
4-Phenoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30417037
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30417037 100 g
1 options
Artikelnummer. 30417037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP301380100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxyphenol
CAS 831-82-3
Molekylær formel C12 H10 O2
Mængde 100 g
Synonym Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl ether, Hydroquinone monophenyl ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl ether, p-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl Ether, Hydroquinone Monophenyl Ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl Ether, p-Phenoxyphenol, Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H
SMIL Oc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 4-phenoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Formel vægt 186.0681