missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Phenoxyphenol, TRC

Artikelnummer. 30421031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421031 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP30138025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxyphenol
CAS 831-82-3
Molekylær formel C12 H10 O2
Mængde 25 g
Synonym Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl ether, Hydroquinone monophenyl ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl ether, p-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl Ether, Hydroquinone Monophenyl Ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl Ether, p-Phenoxyphenol, Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H
SMIL Oc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 4-phenoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Formel vægt 186.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.