Få mere at vide
4-(Phenoxymethyl)phenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183904 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10557294 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63712CB
Kemiske identifikatorer
CAS 397843-61-7
Molekylær formel C13H13BO3
Molekylvægt (g/mol) 228.05
MDL nummer MFCD09966155
InChI nøgle IXDHTLPOOZIZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl phenylboronic acid, 4-phenoxymethyl phenyl boronic acid, acmc-1aegd, 4-phenoxymethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 10955308
IUPAC navn [4-(phenoxymethyl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 228.05
Procent renhed 97%