Få mere at vide
4-(Phenoxymethyl)benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692305
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10692305 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10565754 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10639325 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63703CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1002727-89-0
Molekylær formel C13H11ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 282.74
InChI nøgle ITLWVYCIZYWFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxymethyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 43811043
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 282.75
Procent renhed 97%