Få mere at vide
4-Phenoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30414741
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30414741 25 g
1 options
Artikelnummer. 30414741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29780525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenoxybenzaldehyde
CAS 67-36-7
Molekylær formel C13H10O2
Mængde 25 g
Synonym 4-Phenoxy-benzaldehyde, p-Phenoxy-benzaldehyde, 4-Formyldiphenyl Ether, 4-Phenoxybenzenecarboxaldehyde, p-Phenoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMIL O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 4-phenoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0681