Learn More
4-Phenoxybenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31422662
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity
31422662 5 g
31421640 10 g
31416906 100 g
31415913 25 g
31415002 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31422662 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD145385g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Specifica
CAS 67-36-7
Molecular Formula C13H10O2
MDL Number MFCD00003383
Quantity 5 g
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Phenoxybenzaldehyde
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.