Få mere at vide
4-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt Dihydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 232.0018 |