Få mere at vide
4-Phenolsulfonic Acid, Sodium Salt Dihydrate 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10239403 5 g 5g
10133700 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10239403 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123980050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10580-19-5 , 825-90-1
Molekylær formel C6H5O4S
Molekylvægt (g/mol) 173.16
MDL nummer MFCD00044734,MFCD00150724
InChI nøgle FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate, unii-5nh81n759q, phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt dihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 4-hydroxybenzene-1-sulfonate dihydrate, phenolsulphonate sodium usp, acmc-2098hs, sodium p-phenolsulfonate dihydrate
PubChem CID 23666329
SMIL OC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenolsulfonic acid, sodium salt dihydrate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300.0°C
Farve Green to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel HOC6H4SO3Na·2H2O
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 24g/100mL.
IUPAC navn sodium;4-hydroxybenzenesulfonate;dihydrate
Formel vægt 232.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenolsulfonic acid, sodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.