Få mere at vide
4-Phenanthrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-phenanthrene |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-13-7-3-5-11-9-8-10-4-1-2-6-12(10)14(11)13/h1-9,15H |
| Formel vægt | 194.0732 |