Få mere at vide
4-Phenanthrol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenanthrol-d9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-13-7-3-5-11-9-8-10-4-1-2-6-12(10)14(11)13/h1-9,15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| Formel vægt | 203.13 |
| Procent renhed | >95% |