Få mere at vide
4-pentynosyre, TRC
Artikelnummer. 30427224
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30427224 10 g
1 options
Artikelnummer. 30427224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP28490010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentynoic Acid
CAS 6089-09-4
Molekylær formel C5H6O2
Mængde 10 g
Synonym Propargylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7)
SMIL OC(=O)CCC#C
IUPAC navn pent-4-ynosyre
Molekylvægt (g/mol) 98.1
Formel vægt 98.0368