Få mere at vide
4-pentynosyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pentynoic Acid |
| CAS | 6089-09-4 |
| Molekylær formel | C5H6O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Propargylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)CCC#C |
| IUPAC navn | pent-4-ynosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vægt | 98.0368 |