Få mere at vide
4-Pentynosyre, 95%
Artikelnummer. 10533191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10533191 5 g Glasflaske 5g
10226700 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213730050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6089-09-4 | C5H6O2 | 98,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6089-09-4
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.1
MDL nummer MFCD00004407
InChI nøgle MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
PubChem CID 22464
IUPAC navn pent-4-ynsyre
SMIL C#CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentynoic acid
Navn note 95%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54,0 °C til 58,0 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 110,0 °C (30,0 mmHg)
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC≡CCH2CH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 02, 481
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone og methyl-t.-buthylether
Formel vægt 98.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pentynoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /