Få mere at vide
4-Pentynosyre, 95%
Artikelnummer. 11357326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357326 5 g 5g
11347326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09282.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 6089-09-4 | C5H5O2 | 97,09 g/mol
4-pentynsyre anvendes i vid udstrækning som en byggesten til syntesen af otte sekvensdefinerede modeloligomerer. På grund af dets tredobbelte binding ved terminalt kulstof anvendes det som et mellemprodukt til fremstilling af biologisk aktive forbindelser. Det bruges som et hypoglykæmisk middel, som øger levertyrosinaminotransferase og plasmakortikosteron, mens det sænker blodsukkeret hos rotter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-pentynsyre anvendes i vid udstrækning som en byggesten til syntesen af otte sekvensdefinerede modeloligomerer. På grund af dets tredobbelte binding ved terminalt kulstof anvendes det som et mellemprodukt til fremstilling af biologisk aktive forbindelser. Det bruges som et hypoglykæmisk middel, som øger levertyrosinaminotransferase og plasmakortikosteron, mens det sænker blodsukkeret hos rotter.
Opløselighed Opløselig
i organiske opløsningsmidler med lav polaritet. Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6089-09-4
MDL nummer MFCD00004407
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pentynoic acid
Smeltepunkt 51 °C til 58 °C
Kogepunkt 109 °C til 110 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Molekylær formel C14H13NO2
Lineær formel HC≡C(CH2)2CO2H
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1742047
Følsomhed Luft- og lysfølsom; Hygroskopisk
Synonym n-5-hexynyl phthalimide, 2-hex-5-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 6-phthalimido-1-hexyne, 2-hex-5-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akav, n-5-hexynylphthalimide, n-hex-5-ynylphthalimide, 6-phthalimidyl-1-hexyne
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler med lav polaritet. Opløseligt i vand.
InChI nøgle WALVSJIWVWDFCU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C#CCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC navn 2-hex-5-ynylisoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 227.26
PubChem CID 3346053
Formel vægt 98.1
Procent renhed 98%